Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Versilon™ 2001 Kemikalieresistente rør
Artikelnummer. 17943561
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
17943561 1,6 mm
1 options
Artikelnummer. 17943561 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. AE300003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne klare slange er meget fleksibel, kemikalieresistent, langtidsholdbar og fri for blødgører og olie.
  • Meget fleksibel
  • Kemisk resistent
  • Langtidsholdbar
  • Blødgører- og oliefri
  • Hjælper med at forlænge pumpens levetid og er ideel til en bred vifte af krævende applikationer, herunder væskeoverførselssystemer, peristaltiske pumpesystemer, dispensering af sæbe og rengøringsmidler, blækoverførsel, vandrensningslinjer, mad- og drikkevaredispensering og kemikalieoverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 0,063 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Termoplastisk
Diameter (engelsk) Ydre 0,189 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (engelsk) 49,2 tommer.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med Kemikalie resistente slanger
Modstandsegenskaber 140 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 68 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 45 psi
Vakuum niveau 29,9 tommer. Hg (ved 73 °F)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 135 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 57 °C
Produkttype Slanger