Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 10144494
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
3 mm
5 mm
10 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5,5 mm
6 mm
7 mm
9 mm
18 mm
35 mm
Tykkelse (metrisk):
1,25 mm
2 mm
4 mm
5 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Samlet længde (metrisk) unitSize
10144494 2 mm 6 mm 2 mm 50 m 50m
15321131 3 mm 5,5 mm 1,25 mm 50 m Hver
10811081 3 mm 7 mm 2 mm 50 m 50m
13223539 5 mm 9 mm 4 mm 25 m 25m
11799128 10 mm 18 mm 4 mm 25 m 25m
12385829 25 mm 35 mm 5 mm 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10144494 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 760180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til biofarmaceutiske applikationer. Versilic™ Silikoneslange er biologisk inert og hæmmer ikke cellekultur. Forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sin kemiske, mekaniske og elektriske ydeevne op til +200 °C.
  • Opfylder den europæiske farmakopés krav til silikone-elastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
  • Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstest i henhold til EU-direktiver
  • Peroxidhærdet silikone
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • amerikansk og europæisk farmakopé
  • Temperaturmodstand -50 til +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU Farmakopé, USP klasse VI, ISO 10993
Diameter (engelsk) Indre 0,08 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale Plast
Diameter (engelsk) Ydre 0,24 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (engelsk) 164 ft.
Samlet længde (metrisk) 50 m
Tykkelse (engelsk) 0,08 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Hårdhed 60 (Shore A)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Slanger