Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 11761726
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
Artikelnummer. 11761726
Brand: Saint Gobain Life Sciences 761050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til biofarmaceutiske applikationer. Versilic™ Silikoneslange er biologisk inert og hæmmer ikke cellekultur. Forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sin kemiske, mekaniske og elektriske ydeevne op til +200 °C.
  • Opfylder den europæiske farmakopés krav til silikone-elastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
  • Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstest i henhold til EU-direktiver
  • Denne CE-mærkede slange er et ikke-invasivt medicinsk udstyr
  • Kan bruges til kontakt i op til 29 dage
  • Peroxidhærdet silikone
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • amerikansk og europæisk farmakopé
  • Temperaturmodstand -50 til +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelsk) Indre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 15 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,83 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Samlet længde (engelsk) 82 ft.
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (engelsk) 0,12 tommer
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med (applikation) Til biofarmaceutiske og medicinske anvendelser
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Farve Gennemsigtig/gennemsigtig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Peroxidhærdet silikoneslange