Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
Beskrivelse
- Opfylder den europæiske farmakopés krav til silikone-elastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
- Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstest i henhold til EU-direktiver
- Denne CE-mærkede slange er et ikke-invasivt medicinsk udstyr
- Kan bruges til kontakt i op til 29 dage
- Peroxidhærdet silikone
- Biologisk neutralitet
- FDA/BfR
- amerikansk og europæisk farmakopé
- Temperaturmodstand -50 til +200 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,24 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 82 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,47 tommer. |
| Vis mere |