Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
Beschreibung
- Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
- Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
- This CE marked tubing is a non-invasive medical device
- May be used for contact up to 29 days
- Peroxide-cured silicone
- Biological neutrality
- FDA/BfR
- US and European Pharmacopoeia
- Temperature resistance -50 to +200°C
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | FDA (21CFR part 177-2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.12 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.24 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0.06 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur