Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 11701706
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11701706 5 mm 8 mm 1,5 mm 10 m 10m
10213061 10 mm 14 mm 14 mm 25 m 25m
10498322 10 mm 16 mm 3 mm 10 m 10m
11739138 10 mm 14 mm 2 mm 10 m 10m
11751726 10 mm 16 mm 3 mm 25 m 25m
10799151 10 mm 18 mm 4 mm 10 m 10m
10083004 12 mm 17 mm 2,5 mm 25 m 25m
11761726 15 mm 21 mm 3 mm 25 m 25m
13253539 18 mm 24 mm 24 mm 10 m 10m
11781706 4 mm 10 mm 3 mm 25 m 25m
11751706 3 mm 5 mm 5 mm 50 m 50m
10627555 1 mm 3 mm 3 mm 50 m 50m
10491325 20 mm 27 mm 27 mm 10 m 10m
11711696 3 mm 6 mm 1,5 mm 10 m 10m
11721696 4 mm 6 mm 1 mm 10 m 10m
11737283 6 mm 10 mm 2 mm 10 m 10m
11727283 5 mm 10 mm 2,5 mm 10 m 10m
11711716 6 mm 12 mm 12 mm 25 m 25m
11711706 6 mm 12 mm 3 mm 10 m 10m
10101111 6 mm 9 mm 1,5 mm 10 m 10m
11781786 6 mm 9 mm 9 mm 25 m 25m
11770105 7 mm 12 mm 2,5 mm 25 m 25m
10509511 7 mm 10 mm 1,5 mm 10 m 10m
11747283 7 mm 12 mm 2,5 mm 10 m 10m
11731716 8 mm 11 mm 1,5 mm 25 m 25m
10397854 8 mm 14 mm 14 mm 10 m 25m
11731706 8 mm 14 mm 3 mm 10 m 10m
11760105 4 mm 8 mm 2 mm 25 m 10m
11717283 4 mm 8 mm 2 mm 25 m 10m
11771706 4 mm 6 mm 6 mm 10 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11701706 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 76042010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug denne slange til biofarmaceutiske applikationer. Versilic™ Silikoneslange er biologisk inert og hæmmer ikke cellekultur. Forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sin kemiske, mekaniske og elektriske ydeevne op til +200 °C.
  • Opfylder kravene i den europæiske farmakopé for silikonelastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
  • Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstests i henhold til EU-direktiver
  • Denne CE-mærkede slange er et ikke-invasivt medicinsk udstyr
  • Kan bruges til kontakt i op til 29 dage
  • Peroxidhærdet silikone
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • US og europæisk farmakopé
  • Temperaturmodstand -50 til +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiverne 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelsk) Indre 0,2 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Til brug med (applikation) Til biofarmaceutiske og medicinske anvendelser
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Farve Gennemsigtig/gennemsigtig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Peroxidhærdet silikonerør