Få mere at vide
- Home
- Products
- Slanger
- Gummi- og silikoneslanger
- Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 10213061
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) Indvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Tykkelse (metrisk) | Samlet længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25m |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10m |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10m |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25m |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50m |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50m |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10m |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10m |
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10m |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 25 m | 25m |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 25 m | 25m |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25m |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1,5 mm | 10 m | 10m |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2,5 mm | 10 m | 10m |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1,5 mm | 25 m | 25m |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25m |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10m |
| 11760105 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10m |
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10213061
Leverandør
Saint Gobain Life Sciences
Leverandørnr.
760770
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Opfylder den europæiske farmakopés krav til silikone-elastomer til lukninger og slanger, USP Klasse VI biologiske tests og ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toksicitet, irritation, sensibilisering, citotoksicitet, hæmokompatibilitet og Ames-test)
- Opfylder FDA- og BfR-positivlister samt fødevarekvalitetstest i henhold til EU-direktiver
- Denne CE-mærkede slange er et ikke-invasivt medicinsk udstyr
- Kan bruges til kontakt i op til 29 dage
- Peroxidhærdet silikone
- Biologisk neutralitet
- FDA/BfR
- amerikansk og europæisk farmakopé
- Temperaturmodstand -50 til +200 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA (21CFR del 177-2600), EEC/EEG/CEE (direktiv 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,39 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,55 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 82 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,55 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 14 mm |
| Til brug med (applikation) | Til biofarmaceutiske og medicinske anvendelser |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -58 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Farve | Gennemsigtig/gennemsigtig |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 392 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |
| Produkttype | Peroxidhærdet silikoneslange |
| Vis mere Vis mindre |