Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone slange
Artikelnummer. 10101111
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
50m
Artikelnummer. 10101111
Brand: Saint Gobain Life Sciences 76050010
Brug denne slange til biofarmaceutiske applikationer. Versilic™ Silikoneslange er biologisk inert og hæmmer ikke cellekultur. Forbliver fleksibel ned til -50 °C og bevarer sin kemiske, mekaniske og elektriske ydeevne op til +200 °C.
  • Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
  • Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
  • This CE marked tubing is a non-invasive medical device
  • May be used for contact up to 29 days
  • Peroxide-cured silicone
  • Biological neutrality
  • FDA/BfR
  • US and European Pharmacopoeia
  • Temperature resistance -50 to +200°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA (21CFR part 177-2600), EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Diameter (engelsk) Indre 0.24 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 0.35 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (engelsk) 32.8 ft.
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (engelsk) 0.06 in.
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Til brug med (applikation) For biopharmaceutical and medical applications
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50°C
Farve Translucent/Transparent
Fleksibilitet Flexible
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 392°F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200°C
Produkttype Peroxide-cured Silicone Tubing