Få mere at vide
Saint-Gobain Versilic™ Silicone Stoppers, 45mmH
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA compliant food contact / BFR |
| Højde (metrisk) | 45mm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -60 to 200°C |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) bund | 56 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 65 mm |
| Materiale | Silicone |
| Produkttype | Silicone Versilic Cap |