Få mere at vide
Saint-Gobain Versilic™ Silicone Stoppers, 45mmH
Artikelnummer. 11794578
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
50,5 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund unitSize
11794578 56 mm Pakke med 2
11784578 50,5 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11794578 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. 26306502
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA compliant food contact / BFR
Højde (metrisk) 45mm
Mængde 2/Pk.
Temperaturområde (metrisk) -60 to 200°C
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) bund 56 mm
Diameter (metrisk) Top 65 mm
Materiale Silicone
Produkttype Silicone Versilic Cap