Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Foldbare nederdelstoppere
Artikelnummer. p-8000427
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,1 til 15,6 mm
17,7 til 22,1 mm
20,9 til 26,4 mm
27,6 til 36,3 mm
9,8 til 13,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11754598
Brand: Saint Gobain Life Sciences 46701050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikone biologisk neutral Versilic™ Foldbare nederdelstoppere.
  • Giver fuldstændig tæthed på glas-, metal- eller plastikbeholdere uanset deres fælge.
  • Omsætningen er støbt til at gribe om ydersiden af beholderhalsen, hvilket giver en dobbelt tætning i forbindelse med de ringformede takker på den hule prop.
  • Kan perforeres.
  • Forbliver vandtæt efter flere perforeringer.
  • Anbefales til biologiske anvendelser.
  • Temperaturer mellem -60 °C og +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USA Farmakopé Klasse 6 kompatibel
Diameter (metrisk) Indvendig 9,8 til 13,2 mm
Højde (metrisk) 13 mm
Mængde 50 Pk.
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +250 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop