Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Foldbare nederdelstoppere
Artikelnummer. 11754598
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,1 til 15,6 mm
17,7 til 22,1 mm
20,9 til 26,4 mm
27,6 til 36,3 mm
9,8 til 13,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11754598 9,8 til 13,2 mm Pakke med 50
11764598 12,1 til 15,6 mm Pakke med 50
11724608 17,7 til 22,1 mm Pakke med 20
11734608 20,9 til 26,4 mm Pakke med 10
11744608 27,6 til 36,3 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11754598 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 46701050
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikone biologisk neutral Versilic™ Foldbare nederdelstoppere.
  • Giver fuldstændig tæthed på glas-, metal- eller plastikbeholdere uanset deres fælge.
  • Omsætningen er støbt til at gribe om ydersiden af beholderhalsen, hvilket giver en dobbelt tætning i forbindelse med de ringformede takker på den hule prop.
  • Kan perforeres.
  • Forbliver vandtæt efter flere perforeringer.
  • Anbefales til biologiske anvendelser.
  • Temperaturer mellem -60 °C og +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance USA Farmakopé Klasse 6 kompatibel
Diameter (metrisk) Indvendig 9,8 til 13,2 mm
Højde (metrisk) 13 mm
Mængde 50 Pk.
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +250 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop