Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Foldbare nederdelstoppere
Artikelnummer. 11744608
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,1 til 15,6 mm
17,7 til 22,1 mm
20,9 til 26,4 mm
27,6 til 36,3 mm
9,8 til 13,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11744608 27,6 til 36,3 mm Pakke med 5
11754598 9,8 til 13,2 mm Pakke med 50
11764598 12,1 til 15,6 mm Pakke med 50
11724608 17,7 til 22,1 mm Pakke med 20
11734608 20,9 til 26,4 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11744608 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. 46703005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.14 DKK
    189.73 DKK / Pakke med 5
    Spare 65.41 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Silikone biologisk neutral Versilic™ Foldbare nederdelstoppere.
  • Giver fuldstændig tæthed på glas-, metal- eller plastikbeholdere uanset deres fælge.
  • Omsætningen er støbt til at gribe om ydersiden af beholderhalsen, hvilket giver en dobbelt tætning i forbindelse med de ringformede takker på den hule prop.
  • Kan perforeres.
  • Forbliver vandtæt efter flere perforeringer.
  • Anbefales til biologiske anvendelser.
  • Temperaturer mellem -60 °C og +220 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 27,6 til 36,3 mm
Mængde 5 Pk.
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +200 °C
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop