Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Foldbare nederdelstoppere
Artikelnummer. 11734608
Diameter (metrisk) Indvendig:
12,1 til 15,6 mm
17,7 til 22,1 mm
20,9 til 26,4 mm
27,6 til 36,3 mm
9,8 til 13,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11734608
Brand: Saint Gobain Life Sciences 46702510
Silikone biologisk neutral Versilic™ Foldbare nederdelstoppere.
  • Provides complete tightness on glass, metal or plastic containers regardless of their rims.
  • The turnover is molded to grip the outside of the container neck, providing a double seal in conjunction with the annular serrations on the hollow plug.
  • Can be perforated.
  • Remains watertight after several perforations.
  • Recommended for biological applications.
  • Temperatures between -60°C and +220°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 20,9 til 26,4 mm
Mængde 10 Pk.
Temperaturområde (metrisk) -60°C to +200°C
Materiale Silicone
Produkttype Silicone Stopper