Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikone hætter
Beskrivelse
- Biologisk neutrale og ikke-giftige silikonehætter til lukning af rør og kolber
- Lugtfri, smagløs, ikke-klæbende og modstandsdygtig over for ældning
- Ikke-toksisk, biologisk neutral
- FDA/BGA godkendt
- Til reagensglas
- Nem at installere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel fødevarekontakt, BFR, BGA |
| Mængde | 500 Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 til +250 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) bund | 9 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 16 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Silikoneprop |