Få mere at vide
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-brønds, hvælvede hættestrimler
Beskrivelse
Thermo Scientific VersiCap Måtter er unikke, hvor hver strimmel på otte hætter er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små rivepunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det kræves for det enkelte eksperiment.
De Thermo Scientific VersiCap Måtter er unikke, hvor hver strimmel på otte hætter er forbundet med hinanden og danner den velkendte 12 x 8 eller 96-brønd ANSI format. De små afrivningspunkter mellem strimler gør det muligt at adskille en enkelt strimmel eller så mange, som det er nødvendigt for det enkelte eksperiment.
Højdepunkter
- Der kan påføres flere hættestrimler på samme tid ved forsegling af qPCR-plader, hvilket reducerer opsætningstiden
- Fjern behovet for at skære klæbende tætninger op
- Velegnet til brug med alle Thermo Scientific 96-brønds PCR-plader samt standard- og lavprofilstripsrør
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Autoklaverbar modstand: Succesfuldt testet
DMSO (100%) modstand: Succesfuldt
testet ethanolresistens: Succesfuldt
testet gammabestrålingsmodstand: Succesfuldt testet
farligt: Ingen
isopropanol modstand: Vellykket
testet langtidsopbevaring: Vellykket testet
PCR (inklusive vandbad): Vellykket testet
afskrælbar: Succesfuldt testet
Pierceable: Ikke anbefalet
qPCR: Ultra Clear hætter: Succesfuldt testet
kuppelformede eller flade hætter: Ikke anbefalet
genlukkelig: Vellykket
testet tætningstemperaturområde: −20 °C til +°120 C
Holdbarhed: 60
måneders leveringstilstand: Omgivende
opbevaringstilstand: Omgivende
UV-bestrålingsmodstand: Testet med succes
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 25 |
| Mængde | 25 måtter |
| Format | Strimler af 8 kuplede hætter |
| Produkttype | PCR Plade Cap Strip |
| Produktlinje | VersiPlate |
| Certificeret RNase/DNase-fri | Ja |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +120 °C |
| Vis mere |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.