Beskrivelse
- Fremstillet af en 45% polyester og 55% cellulose nonweven blanding for høj holdbarhed, absorberingsevne og pålidelig ydeevne.
- Avanceret konstruktion og renrumsproduktion minimerer partikel- og iondannelse og understøtter forureningskontrol.
- Fås både i tørre og sterile versioner til en bred vifte af renrums- og kontrollerede miljøapplikationer.
- Ideel til at tørre og rengøre overflader, værktøj og komponenter; håndtering af spild; og påføring eller fjernelse af smøremidler, rester og desinfektionsmidler.
- Fremragende kompatibilitet med opløsningsmidler som isopropylalkohol (IPA), ethanol, acetone og affedtningsmidler, hvilket sikrer alsidig anvendelse.
- Egnet til rengøring af handsker, notesbøger, telefoner og andet udstyr, der introduceres i kontrollerede områder.
- Bruges ofte til foringsbakker til at beskytte, holde og tørre renrumsdele og -enheder under behandling eller opbevaring.
- Leverer lave niveauer af partikler og udvindelige materialer, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i forureningsfølsomme områder.
- Opfylder USP og USP viskerstandarder for kvalitet og ydeevnekonsistens.
- Autoklav-sikker og modstandsdygtig over for forskellige rengøringsmidler for langvarig brug.
- Individuelt lot-kodet for fuld sporbarhed og proceskontrol.
- Designet til renrumsmiljøer: ISO Klasse 5-8, Klasse 100-100.000 og EU klasse B-D.
- Defineret holdbarhed: Ikke-steril (tør) - 5 år fra produktion; Steril (Tør) - 3 år fra produktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ply | 1-ply |
| Sterilitet | Steril |