Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 92-205-serien engangshandsker i hvid nitril
Artikelnummer. 12677051 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12677051
Brand: Ansell™ 92205080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedrede fremstillingsprocesser for længere slid, større rivestyrke og bedre greb under tørre, våde og fede forhold. En tyndere handske med forbedret fingerspidsfleksibilitet og forbedret generel komfort.
  • Engangshandsker
  • Forbedrede fremstillingsprocesser for længere slid, større rivestyrke og bedre greb under tørre, våde og fede forhold
  • Tyndere handske med forbedret fingerspidsfleksibilitet og forbedret generel komfort
  • Teksturerede fingerspidser giver god komfort og taktilitet for følsom, præcis håndtering
  • Latexfri: ingen risiko for type 1 allergi
  • Godkendt til fødevarekontaktapplikationer
  • Ideel til håndtering af al fed mad
Applikationer:
  • Tilberedte måltider
  • Forarbejdning af frugt og grøntsager
  • Mejeriforarbejdning
  • Uddeling af mad
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis No
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Yes
Materiale Nitril
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrile Gloves
Størrelse 8
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 2,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
Model- 922058
Serie 92-205