Få mere at vide
Ansell VersaTouch™ 92-205 Nitril engangshandske
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 2X-Large
Beskrivelse
- En tynd og let nitrilhandske med teksturerede fingerspidser for præcis håndtering og forbedret taktilitet
- Ideel til en bred vifte af fødevarehåndteringsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kategori III∣EC 1935/2004∣EC 2023/2006∣DA ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Godkendt∣ISO 13485∣ISO 9001 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| Farve | Hvid |
| Fingertykkelse (engelsk) | 3,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.1 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 2,8 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.07 mm |
| Vis mere |