Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Chemical and liquid protection gloves
- Tough general purpose natural rubber latex glove
- Flock lined 100% cotton for better comfort
- Food Approved
- Long cuff for extra protection
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- High resistance to water based chemicals
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2003 |
| Farve | Orange |
| Latex fri | No |
| Materiale | Latex |
| Størrelse | 6.5 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.67 mm |
| Serie | 87-370 |
| Længde (metrisk) | 325 mm |