Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves
Artikelnummer. 15521520 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
Pakningsstørrelse:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15521520 7.5 12 par
15511520 6.5 12 par
15531520 8.5 12 par
15551520 9.5 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15521520 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 87370075
Antal Pris
1 241.00 DKK / 12 par
12 240.57 DKK / 12 par
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Roughened finish for better grip in damp conditions. Ansell Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves are resistant, flexible and very comfortable.
  • Chemical and liquid protection gloves
  • Tough general purpose natural rubber latex glove
  • Flock lined 100% cotton for better comfort
  • Food Approved
  • Long cuff for extra protection
  • Beaded cuff for tear resistance and easy donning
  • High resistance to water based chemicals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2003
Farve Orange
Latex fri No
Materiale Latex
Størrelse 7.5
Tykkelse (metrisk) 0.67 mm
Serie 87-370
Længde (metrisk) 325 mm