Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 serie blå naturgummi latex handsker
Artikelnummer. p-8005389 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12637021
Brand: Ansell™ 87195100BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt behandlet for at mindske risikoen for allergiske reaktioner.
  • Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
  • Tykkelse 0,35 mm
  • Giver god følsomhed
  • Godt forhold mellem pris og kvalitet
Applikationer:
  • Forarbejdning af fjerkræ
  • Forarbejdning af oksekød og svin
  • Fiskeforarbejdning
  • Vaskeri brug
  • Rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI III EN 374, EN 388 : X010, EN 421
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Blue
Udvendig finish Fully Textured
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Handsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
Handske manchet stil Lige
Foring Bomuld flok
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Væske og mekanisk modstandsdygtig
Serie 87-195