Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 serie blå naturgummi latex handsker
Artikelnummer. 12627021 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12627021
Brand: Ansell™ 87195090BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt behandlet for at mindske risikoen for allergiske reaktioner.
  • Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
  • Tykkelse 0,35 mm
  • Giver god følsomhed
  • Godt forhold mellem pris og kvalitet
Applikationer:
  • Forarbejdning af fjerkræ
  • Forarbejdning af oksekød og svin
  • Fiskeforarbejdning
  • Vaskeri brug
  • Rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Certificeringer/compliance Standard KATEGORI III EN 374, EN 388 : X010, EN 421
Manchet materiale Naturgummi latex
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Blue
Udvendig finish Fully Textured
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Nej
Materiale Latex
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
Handske manchet stil Lige
Foring Bomuld flok
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Væske og mekanisk modstandsdygtig
Serie 87-195