Beskrivelse
VersaTouch varmeisolerende handsker er ideelle til at holde hænderne varme i kolde omgivelser eller når du arbejder med frosne materialer.
- Mikrodotbelagt håndflade for øget greb og slidstyrke
- Sømløs strik, termisk akrylforing giver komfort og varme
- Akrylforing giver beskyttelse mod kulde uden at ofre fingerfærdighed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388/511 |
| Belagt område | Håndflade |
| Accelerator gratis | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Blå |
| Udvendig finish | Strikket |
| Grad | 10 gauge |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Akryl |
| Vis mere |