Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 78-203
Artikelnummer. 15706002 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Mængde:
144 par
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15706002 144 par Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15706002 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 78203090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    709.30 DKK
    443.79 DKK / Pakke med 12
    Spare 265.51 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Komfortabel, fingernem termisk beskyttelse
  • Termisk akrylforing tilbyder komfort i brug og meget god varmeisolering.
  • Kan bruges til en meget bred vifte af fødevareforarbejdningsapplikationer. (Opbevaringsområder, Håndtering af frosne produkter, Under handske til kød/fisk transformation, Transport).
  • 78-202, 78-203 med mikroprikker på håndfladen er fremragende til applikationer, hvor der kræves ekstra greb.
  • Latexfri: ingen risiko for type 1 allergi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Akryl, Spandex
Certificeringer/compliance EN388:2016/113XB, EN511/010
Klassifikation Kategori II
Rengøringsprocedure Vasketemperatur 40° C
Manchet materiale Akryl; Spandex
Klip stil Newton
Oversigt Termisk under handske mod lav t °C -20 °C
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand 5
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Ingen tekstur
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Akryl
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker (lette)
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 1.95 mm
Finger stil Fuldt fingeret
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Automatisk strik liner
Liner materiale Akryl; Spandex
Foring Strikfor
Model- 78-203
Emballagetype 1 par i en pose; 144 par i en karton
Mængde 144 par
Serie VersaTouch serie
Tear Rating 50
Dimensioner (L x B) 245 x 105 mm
Længde (engelsk) 245 mm
Bredde (metrisk) 105 mm
Vægt (metrisk) 30 g