Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 72-286-serien Dyneema™ Fiber medium vægt handsker
Artikelnummer. 12669761 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12669761 9 Pakke med 6
12639761 6 Pakke med 6
12629761 10 Pakke med 6
12649761 7 Pakke med 6
12659761 8 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12669761 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 72286090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enestående skæremodstand, komfort og holdbarhed. Velegnet til kontakt med alle fødevarer.
  • Kan vaskes op til 90 °C
  • Tilbyder komfort og holdbarhed
  • Strikket konstruktion
  • Polypropylen glasfiber Dyneema™ liner
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Dyneema™ Fiber
Certificeringer/compliance CE-mærke, Standard KATEGORI II EN 388 : 254X
Manchet materiale Dyneema™ Fiber
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Blue
Bedømmelse af skæremodstand Level D
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Dyneema, Polyester, Spandex
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Dyneema™ Fiber
Foring Dyneema™ Fiber
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Skærbestandig