Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 72-286-serien Dyneema™ Fiber medium vægt handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Kan vaskes op til 90 °C
- Tilbyder komfort og holdbarhed
- Strikket konstruktion
- Polypropylen glasfiber Dyneema™ liner
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Dyneema™ Fiber |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, Standard KATEGORI II EN 388 : 254X |
| Manchet materiale | Dyneema™ Fiber |
| Belægningsmateriale | Uncoated |
| Farve | Blue |
| Bedømmelse af skæremodstand | Level D |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Dyneema, Polyester, Spandex |
| Produkttype | Mellemvægtige handsker |
| Vis mere |