Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 72-286-serien Dyneema™ Fiber medium vægt handsker
Artikelnummer. 12649761 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12649761
Brand: Ansell™ 72286070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enestående skæremodstand, komfort og holdbarhed. Velegnet til kontakt med alle fødevarer.
  • Kan vaskes op til 90 °C
  • Tilbyder komfort og holdbarhed
  • Strikket konstruktion
  • Polypropylen glasfiber Dyneema™ liner
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Dyneema™ Fiber
Certificeringer/compliance CE-mærke, Standard KATEGORI II EN 388 : 254X
Manchet materiale Dyneema™ Fiber
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Blue
Bedømmelse af skæremodstand Level D
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Dyneema, Polyester, Spandex
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Dyneema™ Fiber
Foring Dyneema™ Fiber
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Skærbestandig