Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Artikelnummer. 15878831 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. 15878831
Brand: Ansell™ 62401110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industriel beskyttelseshandske
  • Komfortabel til intensiv brug.
  • Meget god fleksibilitet.
  • Væsketæt belægning.
  • Fremragende termisk isolering enten i varme (op til 250 °C) eller kolde (ned til -20 °C) forhold.
  • Må ikke anvendes i kontakt med spidse genstande.
  • Må ikke bruges med en roterende maskine, hvor handsken kan blive fanget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Materiale bagpå Gummi latex
Certificeringer/compliance EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori III
Belagt område fuldt belagt
Manchet materiale Naturgummi latex
Oversigt Industriel beskyttelseshandske
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau 2
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Naturgummi latex
Fingertykkelse (engelsk) 0.0868 in.
Fingertykkelse (metrisk) 2.21 mm
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Gummi latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0866 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 2.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
Størrelse 11
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0.0868 in.
Tykkelse (metrisk) 1.35 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Finger stil Fuldfinger
Til brug med (applikation) Kemisk og flydende beskyttelse
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Glat belægning, pink manchet
Greb design Crinkle Finish
Hem farve Blå
Liner materiale Bomuldstrøje
Foring Foret
Model- 62-401
Emballagetype 6 par i en pose, 8 poser i en karton
Mængde 48 par
Serie VersaTouch serie
Tear Rating 3
Dimensioner (L x B) 320 x 135 mm
Længde (engelsk) 320 mm
Bredde (metrisk) 135 mm
Vægt (metrisk) 120 g