Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
- Komfortabel til intensiv brug.
- Meget god fleksibilitet.
- Væsketæt belægning.
- Fremragende termisk isolering enten i varme (op til 250 °C) eller kolde (ned til -20 °C) forhold.
- Må ikke anvendes i kontakt med spidse genstande.
- Må ikke bruges med en roterende maskine, hvor handsken kan blive fanget.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Gummi latex |
| Certificeringer/compliance | EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011 |
| Klassifikation | Kategori III |
| Belagt område | fuldt belagt |
| Manchet materiale | Naturgummi latex |
| Oversigt | Industriel beskyttelseshandske |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Naturgummi latex |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau 2 |
| Vis mere |