Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Artikelnummer. 15858831 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
6 par
Artikelnummer. 15858831
Brand: Ansell™ 62401090
Industriel beskyttelseshandske
  • Komfortabel til intensiv brug.
  • Meget god fleksibilitet.
  • Væsketæt belægning.
  • Fremragende termisk isolering enten i varme (op til 250 °C) eller kolde (ned til -20 °C) forhold.
  • Må ikke anvendes i kontakt med spidse genstande.
  • Må ikke bruges med en roterende maskine, hvor handsken kan blive fanget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Gummi latex
Certificeringer/compliance EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Klassifikation Kategori III
Belagt område fuldt belagt
Manchet materiale Naturgummi latex
Oversigt Industriel beskyttelseshandske
Applikationer Industrial
Belægningsmateriale Naturgummi latex
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau 2
Engangs Genanvendelig
Udvendig finish Naturgummi latex
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Rubber Latex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Chem&Liquid naturgummi latex handske
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (metrisk) 1.35 mm
Finger stil Fuldfinger
Til brug med (applikation) Kemisk og flydende beskyttelse
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Glat belægning, pink manchet
Hem farve Blå
Liner materiale Bomuldstrøje
Model- 62-401
Emballagetype 6 par i en pose, 8 poser i en karton
Mængde 48 par
Serie VersaTouch serie
Tear Rating 3
Dimensioner (L x B) 320 x 120 mm
Længde (engelsk) 320 mm
Bredde (metrisk) 120 mm
Vægt (metrisk) 105 g