Få mere at vide
Ansell Edmont™ Versatouch™ 62-210 Series naturgummi latex nedsænkningshandsker
Artikelnummer. 15355152 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15355152 Blå 12 par
1 options
Artikelnummer. 15355152 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 62201090
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Glat finish, høj fleksibilitet og gode niveauer af fingerfærdighed.
  • Nedsænkningshandsker
  • Kemisk og flydende beskyttelse
  • Understøttet naturgummi blå latex
  • Sømløs foring for større komfort under brug
  • Meget god slid- og rivebestandighed
  • Tillader kontakt op til 100 °C
Applikationer:
  • Håndtering af fødevarer
  • Madlavning, forarbejdning og håndtering
  • Vaskeri brug
  • Rengørings- og rengøringsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Latex
Tykkelse (metrisk) 1.2 mm
Serie 62-210
Længde (metrisk) 300 mm