Få mere at vide
Ansell™ Versatouch™ 37-646 serie grønne nitrilhandsker
Artikelnummer. 15583695 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15583695
Brand: Ansell™ 37646080
Funktioner UltraGrip™ teknologi et innovativt hævet diamantgreb. Ansell Versatouch™ 37-646-serien grønne nitrilhandsker har forbedret greb, fingerfærdighed og fleksibilitet.
  • Kemikalie- og væskebeskyttelseshandsker
  • 100% latexfri
  • Fødevaregodkendt
  • Højtydende nitrilblanding for øget fleksibilitet og fingerfærdighed, selv i kolde omgivelser
  • Tilbyd uovertruffen greb under våde og fede forhold takket være det hævede diamantgrebsmønster
  • Latexfri formulering: ingen risiko for type I allergier
  • Uflokket: for at forhindre risikoen for fødevareforurening
  • Tilbyder overlegne mekaniske egenskaber i forhold til naturgummihandsker
Ansøgninger :
  • Udbening
  • Bekæmpelse og flåning
  • Marinering
  • Pakning af fileter og hakket kød
  • Primær skæring
  • Skæring, skæring og indkøb
  • Dampning, stegning og stegning
  • Opbevaring af pakket kød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003 , EN374:2003
Farve Grøn
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Størrelse 8
Tykkelse (engelsk) 11 mio
Tykkelse (metrisk) 0.28 mm
Handske manchet stil Lige
Model- 37-646_8
Serie 37-646
Længde (metrisk) 324 mm