Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker
Artikelnummer. p-8005386 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15324092
Brand: Ansell™ 37501105
Modstår mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier. Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker har god slidstyrke.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
  • Meget god slidstyrke
  • Fleksibel og behagelig for en fremragende fingerfærdighed
  • Gauntlet manchet stil
  • Forhøjet diamantgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10.5
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
Serie 37-501