Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker
Artikelnummer. 15394082 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15394082
Brand: Ansell™ 37501095
Modstår mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier. Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker har god slidstyrke.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
  • Meget god slidstyrke
  • Fleksibel og behagelig for en fremragende fingerfærdighed
  • Gauntlet manchet stil
  • Forhøjet diamantgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industrial
Farve Blue
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 9.5
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
Serie 37-501