Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker
Artikelnummer. 15374082 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15374082
Brand: Ansell™ 37501085
Modstår mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier. Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker har god slidstyrke.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
  • Meget god slidstyrke
  • Fleksibel og behagelig for en fremragende fingerfærdighed
  • Gauntlet manchet stil
  • Forhøjet diamantgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
Klassifikation PPE Kategori III
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Hævet diamant
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulveriseret
Produkttype Versatouch Handske
Størrelse 8.5
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld
Foring Bomuld flok
Mængde 12/Pk.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier og væskebeskyttelse
Serie 37-501
Længde (metrisk) 330 mm