Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
- Meget god slidstyrke
- Fleksibel og behagelig for en fremragende fingerfærdighed
- Gauntlet manchet stil
- Forhøjet diamantgreb
- Pulverfri
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Blue |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 7.5 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.42 mm |
| Handske manchet farve | Blå |
| Vis mere |