Description
- Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
- Meget god slidstyrke
- Fleksibel og behagelig for en fremragende fingerfærdighed
- Gauntlet manchet stil
- Forhøjet diamantgreb
- Pulverfri
Specifications
Specifications
| Materiale bagpå | Nitril |
| Manchet materiale | Nitril |
| Produkttype | Nedsænkningshandsker |
| Størrelse | 10.5 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.42 mm |
| Handske manchet farve | Blå |
| Handske manchet stil | Handske |
| Liner materiale | Bomuld flocking |
| Mængde | 12 par |
| Modstandsdygtig overfor | Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier |
| Show More |