Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 23-201 serie blå PVC handsker
Artikelnummer. 15361005 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15361005 10 6 par
15341005 8 6 par
15331005 7 6 par
15351005 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15361005 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 23201100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.90 DKK
    924.31 DKK / 6 par
    Spare 546.59 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Komfortabel langærmet PVC-handske med god fingerfærdighed og smidighed selv ved lave temperaturer.
  • Grov sandblæsning giver et godt vådgreb
  • Blød PVC-belægning på handsken bibeholder fingerfærdighed og smidighed ved lave temperaturer
  • Dyppet ru finish gør håndtering af våde og glatte materialer nemmere og sikrere
  • Varmeforseglet ærme giver kun væskemodstand og støvbeskyttelse
Applikationer:
  • Kemisk håndtering
  • Kemisk raffinering
  • Rengøring
  • Byggearbejde
  • Mejeriforarbejdning
  • Fiskeforarbejdning
  • Forarbejdning af frugt og grøntsager
  • Generelt formål
  • Vaskeri brug
  • Lette montageopgaver
  • Opretholdelse
  • Raffinering af olie og benzin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå PVC
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI III, CE-mærke, EN 374, EN 388 : 4121
Manchet materiale PVC
Applikationer Industri
Belægningsmateriale PVC
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale PVC
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 4 mm
Handske manchet stil Varmeforseglet hylster
Foring Bomuld
Mængde 72 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk og flydende
Serie 23-201