Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 23-201 serie blå PVC handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
Beskrivelse
- Grov sandblæsning giver et godt vådgreb
- Blød PVC-belægning på handsken bibeholder fingerfærdighed og smidighed ved lave temperaturer
- Dyppet ru finish gør håndtering af våde og glatte materialer nemmere og sikrere
- Varmeforseglet ærme giver kun væskemodstand og støvbeskyttelse
Applikationer:
- Kemisk håndtering
- Kemisk raffinering
- Rengøring
- Byggearbejde
- Mejeriforarbejdning
- Fiskeforarbejdning
- Forarbejdning af frugt og grøntsager
- Generelt formål
- Vaskeri brug
- Lette montageopgaver
- Opretholdelse
- Raffinering af olie og benzin
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | PVC |
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI III, CE-mærke, EN 374, EN 388 : 4121 |
| Manchet materiale | PVC |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Blue |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | PVC |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 7 |
| Vis mere |