Få mere at vide
3M™ Versaflo™ V-500E Regulators
Artikelnummer. 12822191 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
V-500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
12822191 V-500 Hver
1 options
Artikelnummer. 12822191 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100005806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14594 2A/2B and EN 14594 3A/3B Approved
Farve Black
Flowhastighed 170 to 305 L/min.
Flow Type Air flow
Inkluderer Integrated silencer
Model- V-500
Mængde 1 Ea.
Vægt (metrisk) 550 g
Produkttype V-500E Regulator