Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14594 2A/2B and EN 14594 3A/3B Approved |
| Farve | Black |
| Flowhastighed | 170 to 305 L/min. |
| Flow Type | Air flow |
| Inkluderer | Integrated silencer |
| Model- | V-500 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Vægt (metrisk) | 550 g |
| Produkttype | V-500E Regulator |