Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Egensikkert drevet Air Turbo Starter Kit, TR-819E
Artikelnummer. 16358981 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype: PAPR System Kit, Farve: Lysegrå, Model: TR-819E
Artikelnummer.
16358981 Produkttype: PAPR System Kit, Farve: Lysegrå, Model: TR-819E
1 options
Artikelnummer. 16358981 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100169180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26065.00 DKK
    14826.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 11238.08 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
3M™ Versaflo™ Egensikkert drevet luftturbostartersæt TR-819E er et praktisk sæt godkendt til Zone 0-krav og kan være egnet til områder, hvor potentielt eksplosive atmosfærer forventes og permanent inden for normal drift. Klar til brug og har alt hvad du behøver for at komme i gang. Godkendt til brug med en bred vifte af Versaflo™ Bløde hovedtoppe S-serien og stive hovedtoppe M-serien. ATEX certificeret og CE godkendt.
  • Praktisk klar til brug sæt
  • Godkendt til brug med en bred vifte af Versaflo™ Bløde hovedtoppe S-serien og stive hovedtoppe M-serien
  • Inkluderer et genopladeligt lithium-ion-batteri med standardkapacitet
  • Headtop medfølger ikke
  • CE godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Produkttype PAPR-system til tung industri
Mængde 1/Cs.