Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator-startsæt, TR-619E
Artikelnummer. 15559255 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype: PAPR-systemsæt, farve: lysegrå, mModel: TR-619E
Artikelnummer.
15559255 Produkttype: PAPR-systemsæt, farve: lysegrå, mModel: TR-619E
1 options
Artikelnummer. 15559255 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100053532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19305.00 DKK
    12865.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 6439.36 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo-startsæt, TR-619E, er vores brugsklare sæt til åndedrætsbeskyttelse mod partikler, gasser og dampe. Det indeholder alt hvad du behøver for at komme i gang. Du skal blot tilføje din 3M™ Versaflo™-hovedtop for komplet åndedrætsbeskyttelse.
  • Enkelt startsæt med alle de komponenter, du skal bruge for at komme i gang. Du skal blot tilføje den ønskede hovedtop
  • Nem at bruge, alsidigt åndedrætsværn mod støv, tåger, røg og organiske dampe
  • Sættet inkluderer Turbo Unit TR-602E, A2P-filter, filterdæksel, forfiltre, gnistfangere, let rengøringsbælte, højkapacitetsbatteri, enkeltstations batteriopladersæt, BT-30 længdejusterende åndedrætsslange og luftstrømsindikator
  • Kompatibel hovedtop påkrævet
  • Visuelle, vibrerende og hørbare advarselsalarmer for at advare om lavt batteri og luftstrøm
  • Systemets driftstid på 9,5-19 timer afhængig af batteri, flowhastighed, hovedtop og filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PAPR-samling, ingen hovedtop
Model- Versaflo™