Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-serien høj holdbarhed hætte
Artikelnummer. p-200087363 Shop alle 3M produkter
Model-:
S-533 L
S-533 S
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11771153
Brand: 3M™ 7100011287
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De 3M™ S-seriens højholdbar hætte S-500-serien med integreret hovedophæng og ansigtsforsegling ligner S-400-serien, men med et mere holdbart, blødt, støjsvagt stof med lavt fnug, der lettere drapererer komfortabelt over bæreren.
  • Integreret hovedophæng giver dækning af hoved, ansigt, nakke og skulder
  • Beskytter ansigt og øjne mod væskesprøjt og lavenergi flyvende partikler og støv (Grade F)
  • Fremstillet af slidstærkt, blødt stof med lavt fnug for brugerkomfort
  • Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele hovedtopsamlingen eller dem, hvor der er mindre tilsmudsning af yderstoffet
  • Ingen montering nødvendig; klar til brug lige ud af æsken
  • Vejer 170 g
  • CE godkendt og klassificeret i henhold til EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 og EN14594 3A
  • Dækning af hoved, ansigt, nakke og skulder
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 1000
Certificeringer/compliance NIOSH
Farve Hvid
Materiale Polyurethan-belagt strikket polyamid
Produkttype Hætte med ansigtsforsegling
Størrelse Lille/medium
Til brug med (applikation) Montering, anlægsvedligeholdelse, maskindrift, maling, slibning
Til brug med (udstyr) GVP, Breathe-Easy™ , V-serien, T-300, T-600, T-800
Materiale (linse) Coated polycarbonat
Model- S-533 S
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 10 x 9,63 x 8,19 tommer. (25,4 x 24,46 x 20,8 cm)