Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
Artikelnummer. 11810114 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Åndedrætshætte
Hood with Faceseal
Hætte med ansigtsforsegling
Hætte med halskrave
Hætte med indvendig kappe
Malerhætte med indvendig kappesamling
Farve:
Grå
Hvid
White
Model-:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11810114
Brand: 3M™ 7100015401
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter tilbyder en række muligheder for ansigtsforseglinger, kraver, kappe og ophæng, så du kan vælge den åndedrætsbeskyttelse, der giver mest værdi og komfort for dit team.
  • S-Series respiratory headcovers and hoods are specifically designed to work together with your Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Provides head, face, neck and shoulder coverage from dust and paint spray.
  • Provides a good field of view.
  • Helps protect eyes and face from liquid splash and low energy flying particles and dust.
  • Versatile accessories available that can help you adapt the hood to your particular environment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 1000
Certificeringer/compliance NIOSH
Oversigt Integrated Suspension Hood, Large, S-433L-5
Farve White
Materiale Polypropylene
Produkttype Hood with Faceseal
Størrelse Large
Til brug med (applikation) Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding
Til brug med (udstyr) GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800
Materiale (linse) PETG
Model- S-433 L-5
Mængde 5/Cs.
Dimensioner (L x B x H) 19.88 x 10.63 x 9.06 in. (50.49 x 27 x 23.01 cm)
Længde (engelsk) 19.88 in.
Længde (metrisk) 50.49 cm
Bredde (engelsk) 10.63 in.
Bredde (metrisk) 27 cm
Højde (engelsk) 9.06 in.
Højde (metrisk) 23.01 cm