Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
Artikelnummer. 11781143 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Åndedrætshætte
Hood with Faceseal
Hætte med ansigtsforsegling
Hætte med halskrave
Hætte med indvendig kappe
Malerhætte med indvendig kappesamling
Farve:
Grå
Hvid
White
Model-:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11781143
Brand: 3M™ 7100079872
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter tilbyder en række muligheder for ansigtsforseglinger, kraver, kappe og ophæng, så du kan vælge den åndedrætsbeskyttelse, der giver mest værdi og komfort for dit team.
  • S-seriens åndedrætshovedbetræk og hætter er specielt designet til at fungere sammen med din Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
  • Giver hoved, ansigt, nakke og skulder dækning mod støv og malingsspray.
  • Giver et godt synsfelt.
  • Hjælper med at beskytte øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergi flyvende partikler og støv.
  • Alsidigt tilbehør tilgængeligt, der kan hjælpe dig med at tilpasse emhætten til netop dit miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 1000
Certificeringer/compliance NIOSH
Oversigt Malerhætte, S-757
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Produkttype Malerhætte med indvendig kappesamling
Til brug med (udstyr) 3M™ drevet luftrensende åndedrætsværn og medfølgende åndedrætsværnventiler
Inkluderer Malerhætte med indvendigt kappe, S-950 Premium hovedophæng, S-955 luftstrømsjusteringsdæksel, S-954 størrelsesreducerende pude, S-922 Peel-Off
Materiale (linse) PETG
Model- S-757
Mængde 1 stk.
Ophængstype Premium Genanvendelig Suspension
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 10,19 x 8,88 tommer. (39,37 x 25,88 x 22,55 cm)