Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Åndedrætshætte
Hood with Faceseal
Hætte med ansigtsforsegling
Hætte med halskrave
Hætte med indvendig kappe
Malerhætte med indvendig kappesamling
Farve:
Grå
Hvid
White
Model-:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
- S-seriens åndedrætshovedbetræk og hætter er specielt designet til at fungere sammen med din Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
- Giver hoved, ansigt, nakke og skulder dækning mod støv og malingsspray.
- Giver et godt synsfelt.
- Hjælper med at beskytte øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergi flyvende partikler og støv.
- Alsidigt tilbehør tilgængeligt, der kan hjælpe dig med at tilpasse emhætten til netop dit miljø.
Tekniske data
Tekniske data
| Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) | 1000 |
| Certificeringer/compliance | NIOSH |
| Oversigt | Førsteklasses erstatningshætte S-655 med inderkappe, S-605 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Hætte med halskrave |
| Til brug med (applikation) | Montering, anlægsvedligeholdelse, maskindrift, maling, slibning |
| Til brug med (udstyr) | 3M™ premium hovedophæng af 3M™ drevet luftrensende og forsynet luftmaskesystem |
| Inkluderer | Udskiftningshætte med indre krave |
| Materiale (linse) | PETG |
| Vis mere |