Description
- S-seriens åndedrætshovedbetræk og hætter er specielt designet til at fungere sammen med din Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
- Giver hoved, ansigt, nakke og skulder dækning mod støv og malingsspray.
- Giver et godt synsfelt.
- Hjælper med at beskytte øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergi flyvende partikler og støv.
- Alsidigt tilbehør tilgængeligt, der kan hjælpe dig med at tilpasse emhætten til netop dit miljø.
Specifications
Specifications
| Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) | 1000 |
| Certificeringer/compliance | NIOSH |
| Oversigt | Førsteklasses erstatningshætte med dobbelt kappe, S-657 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Hætte med indvendig kappe |
| Til brug med (applikation) | Montering, anlægsvedligeholdelse, maskindrift, maling, slibning |
| Til brug med (udstyr) | 3M™ drevet luftrensende åndedrætsværn og medfølgende åndedrætsværnventiler |
| Inkluderer | S-607 hætte med indvendigt kappe, S-950 Premium hovedophæng, S-955 luftstrømsjusteringsdæksel, S-954 størrelsesreducerende pude, S-922 Peel-Off |
| Materiale (linse) | PETG |
| Show More |