Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
Artikelnummer. 11711143 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Åndedrætshætte
Hætte med ansigtsforsegling
Hætte med halskrave
Hætte med indvendig kappe
Malerhætte med indvendig kappesamling
Farve:
Grå
Hvid
Model-:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Model- Pakningsstørrelse
11711143 Hætte med halskrave Hvid S-655 Hver
10450180 Hætte med ansigtsforsegling Hvid S-433 L Hver
11810114 Hætte med ansigtsforsegling Hvid S-433 L-5 Hver
10357839 Åndedrætshætte Hvid S-433 S Hver
11751383 Hætte med halskrave Hvid S-605-10 Pakke med 10
11761383 Hætte med indvendig kappe Hvid S-607-10 Pakke med 10
11721143 Hætte med indvendig kappe Hvid S-657 Hver
11791383 Hætte med indvendig kappe Hvid S-707-10 Pakke med 10
11781143 Malerhætte med indvendig kappesamling Hvid S-757 Hver
13481177 Hætte med halskrave Grå S-805-5 Pakke med 5
10135924 Åndedrætshætte Grå S-855E Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11711143 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100079870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    778.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 556.81 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter tilbyder en række muligheder for ansigtsforseglinger, kraver, kappe og ophæng, så du kan vælge den åndedrætsbeskyttelse, der giver mest værdi og komfort for dit team.
  • S-seriens åndedrætshovedbetræk og hætter er specielt designet til at fungere sammen med din Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
  • Giver hoved, ansigt, nakke og skulder dækning mod støv og malingsspray.
  • Giver et godt synsfelt.
  • Hjælper med at beskytte øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergi flyvende partikler og støv.
  • Alsidigt tilbehør tilgængeligt, der kan hjælpe dig med at tilpasse emhætten til netop dit miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 1000
Certificeringer/compliance NIOSH
Oversigt Førsteklasses erstatningshætte med indre krave, S-655
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Produkttype Hætte med halskrave
Til brug med (applikation) Montering, anlægsvedligeholdelse, maskindrift, maling, slibning, farmaceutisk fremstilling, væskehåndtering, batterifremstilling og genbrug, petrokemisk raffinering og udvinding
Til brug med (udstyr) 3M™ drevet luftrensende åndedrætsværn og medfølgende åndedrætsværnventiler
Inkluderer S-605 hætte med indvendig krave, S-950 Premium hovedophæng, S-955 luftstrømsjusteringsdæksel, S-954 størrelsesreducerende pude, S-922 Peel-Off
Materiale (linse) PETG
Model- S-655
Mængde 1 stk.
Ophængstype Premium Genanvendelig Suspension
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 10,19 x 8,88 tommer. (39,37 x 25,88 x 22,55 cm)
Længde (engelsk) 15,5 tommer
Længde (metrisk) 39.37 cm
Bredde (engelsk) 10,19 tommer.
Bredde (metrisk) 25.88 cm
Højde (engelsk) 8,88 tommer.
Højde (metrisk) 22.55 cm