Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter
Artikelnummer. 10135924 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Åndedrætshætte
Hætte med ansigtsforsegling
Hætte med halskrave
Hætte med indvendig kappe
Malerhætte med indvendig kappesamling
Farve:
Grå
Hvid
Model-:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Model- Pakningsstørrelse
10135924 Åndedrætshætte Grå S-855E Hver
10450180 Hætte med ansigtsforsegling Hvid S-433 L Hver
11810114 Hætte med ansigtsforsegling Hvid S-433 L-5 Hver
10357839 Åndedrætshætte Hvid S-433 S Hver
11751383 Hætte med halskrave Hvid S-605-10 Pakke med 10
11761383 Hætte med indvendig kappe Hvid S-607-10 Pakke med 10
11711143 Hætte med halskrave Hvid S-655 Hver
11721143 Hætte med indvendig kappe Hvid S-657 Hver
11791383 Hætte med indvendig kappe Hvid S-707-10 Pakke med 10
11781143 Malerhætte med indvendig kappesamling Hvid S-757 Hver
13481177 Hætte med halskrave Grå S-805-5 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10135924 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100079874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00 DKK
    1532.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 907.85 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksler og hætter tilbyder en række muligheder for ansigtsforseglinger, kraver, kappe og ophæng, så du kan vælge den åndedrætsbeskyttelse, der giver mest værdi og komfort for dit team.
  • S-seriens åndedrætshovedbetræk og hætter er specielt designet til at fungere sammen med din Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
  • Giver hoved, ansigt, nakke og skulder dækning mod støv og malingsspray.
  • Giver et godt synsfelt.
  • Hjælper med at beskytte øjne og ansigt mod væskesprøjt og lavenergi flyvende partikler og støv.
  • Alsidigt tilbehør tilgængeligt, der kan hjælpe dig med at tilpasse emhætten til netop dit miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Premium hætte med forseglet søm, enkelt størrelse, S-855E
Farve Grå
Materiale Spundet polypropylen
Produkttype Åndedrætshætte
Format 96-brønds
Til brug med (udstyr) 3M Drevet og forsynet åndedrætsværn
Inkluderer Hovedsele og S-805E erstatningsstofhætte
Model- S-855E
Mængde 1 stk.